Print…
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
OR5155A-100G OR5155A-500G OR5155A-25G
APOSOR5155A-100GEA 29 EUR
APOSOR5155A-100G APOSOR5155A-500G APOSOR5155A-25G
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida 97%
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida
Fórmula: C₈H₂₁NOSi₂
Peso Molecular: 203.43 g/mol
Ponto de ebulição: 71…73 °C/35mmHg
Ponto de Fusão: 24 °C
Densidade: 0.832 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008270
Número CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8+3 II