Print…
1-tert-Butylpiperazine 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5147-1G OR5147-5G
APOSOR5147-1GEA 0 EUR
APOSOR5147-1G APOSOR5147-5G
1-tert-Butylpiperazine 98+%
1-tert-Butylpiperazine
Fórmula: C₈H₁₈N₂
Ponto de ebulição: 66…75 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 32…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00049359
Número CAS: 38216-72-7