Print…
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5138-1G OR5138-5G
APOSOR5138-1GEA 58 EUR
APOSOR5138-1G APOSOR5138-5G
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Fórmula: C₁₂H₁₇N₃O
Ponto de Fusão: 144…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01365904
Número CAS: 92394-00-8