Print…
5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indole-2-ona 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Chloro-2-oxindole
OR51359-1G OR51359-25G OR51359-5G
APOSOR51359-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51359-1G APOSOR51359-25G APOSOR51359-5G
5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indole-2-ona 95%
5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indole-2-ona
Fórmula: C₈H₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191927
Número CAS: 17630-75-0