Print…
1-Acetylpiperazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5122-100G OR5122-25G OR5122-500G OR5122-5G
APOSOR5122-100GEA 101 EUR
APOSOR5122-100G APOSOR5122-25G APOSOR5122-500G APOSOR5122-5G
1-Acetylpiperazine 97%
1-Acetylpiperazine
Fórmula: C₆H₁₂N₂O
Ponto de ebulição: 127…130 °C/8mmHg
Ponto de Fusão: 31…34 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058676
Número CAS: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0