Print…
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Chloro-6-methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR51179-1G OR51179-250MG
APOSOR51179-1GEA 224 EUR
APOSOR51179-1G APOSOR51179-250MG
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 95%
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇ClO₃S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00448910
Número CAS: 310390-60-4