Print…
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR51176-25G OR51176-5G
APOSOR51176-25GEA 364 EUR
APOSOR51176-25G APOSOR51176-5G
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin 97%
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin
Fórmula: C₅H₆I₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 198 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00020867
Número CAS: 2232-12-4
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II