Print…
2-Nitro-m-cresol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Nitro-3-methylphenol, 3-Methyl-2-nitrophenol
OR5116-50G OR5116-25G OR5116-100G
APOSOR5116-50GEA 0 EUR
APOSOR5116-50G APOSOR5116-25G APOSOR5116-100G
2-Nitro-m-cresol
2-Nitro-m-cresol
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 106…108 °C/9,5mmHg
Ponto de Fusão: 35…39 °C
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007125
Número CAS: 4920-77-8
EINECS: 225-546-9