Print…
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5112-5G OR5112-25G OR5112-100G
APOSOR5112-5GEA 0 EUR
APOSOR5112-5G APOSOR5112-25G APOSOR5112-100G
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 131…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00065692
Número CAS: 73401-74-8