Print…
Isoquinolina
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5109-100G OR5109-500G OR5109-25G
APOSOR5109-100GEA 36.4 EUR
APOSOR5109-100G APOSOR5109-500G APOSOR5109-25G
Isoquinolina
Isoquinolina
Fórmula: C₉H₇N
Peso Molecular: 129.16 g/mol
Ponto de ebulição: 242…243 °C
Ponto de Fusão: 26…28 °C
Densidade: 1.099 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006898
Número CAS: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05242