Print…
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate
OR5106-100G OR5106-25G
APOSOR5106-100GEA 77.4 EUR
APOSOR5106-100G APOSOR5106-25G
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Peso Molecular: 157.21 g/mol
Ponto de ebulição: 216…217 °C
Densidade: 1.006 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005980
Número CAS: 15862-72-3