Print…
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5104-100G OR5104-500G
APOSOR5104-100GEA 85.7 EUR
APOSOR5104-100G APOSOR5104-500G
1H-Indazole-3-carboxylic acid
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 266…270 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00211066
Número CAS: 4498-67-3