Print…
Imidazol
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
OR5102-1KG OR5102-2.5KG OR5102-500G
APOSOR5102-1KGEA 40.6 EUR
APOSOR5102-1KG APOSOR5102-2.5KG APOSOR5102-500G
Imidazol
Imidazole
Fórmula: C₃H₄N₂
Peso Molecular: 68.08 g/mol
Ponto de ebulição: 235 °C
Ponto de Fusão: 85…91 °C
Ponto de Inflamação: 145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005183
Número CAS: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04935