Print…
2,5-Diiodobenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR510082-1G OR510082-250MG
APOSOR510082-1GEA 0 EUR
APOSOR510082-1G APOSOR510082-250MG
2,5-Diiodobenzonitrile ≥98%
2,5-Diiodobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃I₂N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00463830
Número CAS: 79887-24-4