Print…
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[fluorene]
OR51004-1G OR51004-5G OR51004-25G
APOSOR51004-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51004-1G APOSOR51004-5G APOSOR51004-25G
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 99%
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Fórmula: C₂₅H₁₄Br₂
Peso Molecular: 474.20 g/mol
Ponto de Fusão: 240 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08704219
Número CAS: 67665-47-8