Print…
(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR50989-1G OR50989-250MG
APOSOR50989-1GEA 190 EUR
APOSOR50989-1G APOSOR50989-250MG
(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₆BrNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10566470
Número CAS: 37777-74-5