Print…
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5098-1G OR5098-25G OR5098-5G
APOSOR5098-1GEA 125 EUR
APOSOR5098-1G APOSOR5098-25G APOSOR5098-5G
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 97%
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Fórmula: C₅H₂ClN₃O₄
Ponto de Fusão: 63…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006233
Número CAS: 2578-45-2
EINECS: 219-937-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II