Print…
Naphthacene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR50973-1G OR50973-250MG
APOSOR50973-1GEA 161 EUR
APOSOR50973-1G APOSOR50973-250MG
Naphthacene
Naphthacene
Fórmula: C₁₈H₁₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003702
Número CAS: 92-24-0