Print…
Ethyl-8-bromooctanoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR50964-100G OR50964-25G
APOSOR50964-100GEA 154 EUR
APOSOR50964-100G APOSOR50964-25G
Ethyl-8-bromooctanoate 97%
Ethyl-8-bromooctanoate
Fórmula: C₁₀H₁₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045057
Número CAS: 29823-21-0