Print…
5-Bromo-[2,2']bipyridinyl
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2,2'-bipyridine
OR50952-1G OR50952-250MG OR50952-5G
APOSOR50952-1GEA 78.3 EUR
APOSOR50952-1G APOSOR50952-250MG APOSOR50952-5G
5-Bromo-[2,2']bipyridinyl
5-Bromo[2,2']bipyridinyl
Fórmula: C₁₀H₇BrN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08234848
Número CAS: 15862-19-8