Print…
Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Carbethoxy-2-thiouracil
OR50947-25G OR50947-5G
APOSOR50947-25GEA 94.4 EUR
APOSOR50947-25G APOSOR50947-5G
Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Fórmula: C₇H₈N₂O₃S
Peso Molecular: 200.22 g/mol
Ponto de Fusão: 249…255 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006074
Número CAS: 38026-46-9