Print…
2-Ethoxyacetyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR50944-100G OR50944-25G OR50944-5G
APOSOR50944-100GEA 171 EUR
APOSOR50944-100G APOSOR50944-25G APOSOR50944-5G
2-Ethoxyacetyl chloride 97%
2-Ethoxyacetyl chloride
Fórmula: C₄H₇ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11170566
Número CAS: 14077-58-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II