Print…
7-Methyl-8-nitroquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR50941-25G OR50941-5G
APOSOR50941-25GEA 299 EUR
APOSOR50941-25G APOSOR50941-5G
7-Methyl-8-nitroquinoline
7-Methyl-8-nitroquinoline
Fórmula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041234
Número CAS: 7471-63-8