Print…
2,3-Dimethoxyphenol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5089-25G OR5089-250MG OR5089-10G
APOSOR5089-25GEA 0 EUR
APOSOR5089-25G APOSOR5089-250MG APOSOR5089-10G
2,3-Dimethoxyphenol 96%
2,3-Dimethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 233…234 °C
Densidade: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008366
Número CAS: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2