Print…
2,6-Dimethoxyphenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5086-25G OR5086-100G
APOSOR5086-25GEA 26.1 EUR
APOSOR5086-25G APOSOR5086-100G
2,6-Dimethoxyphenol 97%
2,6-Dimethoxyphenol
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 261 °C/760mmHg
Ponto de Fusão: 53…55 °C
Ponto de Inflamação: 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064434
Número CAS: 91-10-1