Print…
3,3-Diphenylpropylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3-Diphenylpropan-1-amine
OR5085-100G OR5085-25G OR5085-5G
APOSOR5085-100GEA 139 EUR
APOSOR5085-100G APOSOR5085-25G APOSOR5085-5G
3,3-Diphenylpropylamine 98%
3,3-Diphenylpropylamine
Fórmula: C₁₅H₁₇N
Peso Molecular: 211.31 g/mol
Ponto de ebulição: 166 °C/2mmHg
Ponto de Fusão: 24…31 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008202
Número CAS: 5586-73-2
EINECS: 226-984-3