Print…
3-Phenylpropylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Phenyl-1-propylamine
OR5083-100G OR5083-250G OR5083-25G
APOSOR5083-100GEA 174 EUR
APOSOR5083-100G APOSOR5083-250G APOSOR5083-25G
3-Phenylpropylamine 98%
3-Phenylpropylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Peso Molecular: 135.21 g/mol
Ponto de ebulição: 220…221 °C
Densidade: 0.949 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008224
Número CAS: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1
UN: 2735
ADR: 8 III