Print…
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Amino-1-phenylbutane, 3-Amino-1-phenyl-butane
OR5082-100G OR5082-25G OR5082-500G
APOSOR5082-100GEA 58 EUR
APOSOR5082-100G APOSOR5082-25G APOSOR5082-500G
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamine 98%
(±)-1-Methyl-3-phenylpropylamine
Fórmula: C₁₀H₁₅N
Ponto de ebulição: 220…222 °C
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008090
Número CAS: 22374-89-6
EINECS: 244-942-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III