Print…
Ethyl-5-bromonicotinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 5-bromonicotinate
OR5075-100G OR5075-500G
APOSOR5075-100GEA 109 EUR
APOSOR5075-100G APOSOR5075-500G
Ethyl-5-bromonicotinate 98%
Ethyl-5-bromonicotinate
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Ponto de ebulição: 86…92 °C/0,5mmHg
Ponto de Fusão: 39…41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040366
Número CAS: 20986-40-7