Print…
2-Chloronicotinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5074-100G OR5074-1KG OR5074-500G
APOSOR5074-100GEA 21.9 EUR
APOSOR5074-100G APOSOR5074-1KG APOSOR5074-500G
2-Chloronicotinic acid 98%
2-Chloronicotinic acid
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006236
Número CAS: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0