Print…
6-Chloronicotinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
OR5069-100G OR5069-25G OR5069-500G
APOSOR5069-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5069-100G APOSOR5069-25G APOSOR5069-500G
6-Chloronicotinic acid 98%
6-Chloronicotinic acid
Fórmula: C₆H₄ClNO₂
Ponto de Fusão: 190…192 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006241
Número CAS: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5