2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR5068-25G
OR5068-5G
OR5068-100G
APOSOR5068-25GEA
0
EUR
APOSOR5068-25G
APOSOR5068-5G
APOSOR5068-100G
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Fórmula:
C₇H₆ClNO₂ Ponto de Fusão: 157…164 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134165 Número CAS: 30529-70-5 EINECS: 250-229-7 |