Print…
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5062-100G OR5062-25G OR5062-500G
APOSOR5062-100GEA 0 EUR
APOSOR5062-100G APOSOR5062-25G APOSOR5062-500G
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de Fusão: 238…239 °C
Ponto de Inflamação: 188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006299
Número CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3