Print…
3-Pyridineacetic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5061-25G OR5061-5G OR5061-100G
APOSOR5061-25GEA 0 EUR
APOSOR5061-25G APOSOR5061-5G APOSOR5061-100G
3-Pyridineacetic acid 99%
3-Pyridineacetic acid
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de Fusão: 144…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066302
Número CAS: 501-81-5
EINECS: 207-928-7