Print…
3-Thienylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5060-25G OR5060-5G OR5060-100G
APOSOR5060-25GEA 0 EUR
APOSOR5060-25G APOSOR5060-5G APOSOR5060-100G
3-Thienylacetic acid 98%
3-Thienylacetic acid
Fórmula: C₆H₆O₂S
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005473
Número CAS: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
UN: 3261
ADR: 8,III