Print…
2-Thienylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Thiopheneacetic acid, Thiophene-2-acetic acid, 2-(Thiophen-2-yl)acetic acid
OR5059-100G OR5059-25G
APOSOR5059-100GEA 59.7 EUR
APOSOR5059-100G APOSOR5059-25G
2-Thienylacetic acid 97%
2-Thienylacetic acid
Fórmula: C₆H₆O₂S
Ponto de ebulição: 160 °C/22mmHg
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005458
Número CAS: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
UN: 3261
ADR: 8,II