Print…
2-Thenoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Thiophene-2-carboxylic acid, 2-Thiophenecarboxylic acid
OR5057-100G OR5057-25G OR5057-500G OR5057-1KG
APOSOR5057-100GEA 21.9 EUR
APOSOR5057-100G APOSOR5057-25G APOSOR5057-500G APOSOR5057-1KG
2-Thenoic acid 97%
2-Thenoic acid
Fórmula: C₅H₄O₂S
Ponto de ebulição: 259…261 °C
Ponto de Fusão: 126…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005437
Número CAS: 527-72-0
EINECS: 208-423-4