Print…
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5055-100G OR5055-10G OR5055-25G
APOSOR5055-100GEA 62.8 EUR
APOSOR5055-100G APOSOR5055-10G APOSOR5055-25G
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₆H₆OS
Ponto de ebulição: 114…116 °C/19mmHg
Densidade: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005434
Número CAS: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6