Print…
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5054-10G OR5054-50G
APOSOR5054-10GEA 0 EUR
APOSOR5054-10G APOSOR5054-50G
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Thiophene-3-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₄OS
Ponto de ebulição: 194…196 °C
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005466
Número CAS: 498-62-4
EINECS: 207-865-5