Print…
Thiophene-2-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
OR5053-100G OR5053-25G OR5053-250G
APOSOR5053-100GEA 33.5 EUR
APOSOR5053-100G APOSOR5053-25G APOSOR5053-250G
Thiophene-2-carbaldehyde 97%
Thiophene-2-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₄OS
Ponto de ebulição: 196…198 °C
Densidade: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005429
Número CAS: 98-03-3
EINECS: 202-629-8