Print…
Indole-3-carbaldehyd 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Indole-3-carbaldehyde, Indole-3-carboxaldehyde
OR5052-100G OR5052-250G OR5052-500G
APOSOR5052-100GEA 34.8 EUR
APOSOR5052-100G APOSOR5052-250G APOSOR5052-500G
Indole-3-carbaldehyd 99%
Indole-3-carbaldehyd
Fórmula: C₉H₇NO
Ponto de Fusão: 190…199 °C
Ponto de Inflamação: 240 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005622
Número CAS: 487-89-8
EINECS: 207-665-8