Print…
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR5049-25G OR5049-5G
APOSOR5049-25GEA 71.2 EUR
APOSOR5049-25G APOSOR5049-5G
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆BrClO₂S
Peso Molecular: 269,55
Ponto de Fusão: 73…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156129
Número CAS: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8 II