Print…
3-Acetylpyridine 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
OR5046-100G OR5046-500G OR5046-5G OR5046-25G
APOSOR5046-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5046-100G APOSOR5046-500G APOSOR5046-5G APOSOR5046-25G
3-Acetylpyridine 97+%
3-Acetylpyridine
Fórmula: C₇H₇NO
Ponto de ebulição: 218…220 °C
Ponto de Fusão: 41579 °C
Densidade: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006396
Número CAS: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III