Print…
2-Acetylpyridine 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
OR5045-100G OR5045-500G OR5045-250G
APOSOR5045-100GEA 132 EUR
APOSOR5045-100G APOSOR5045-500G APOSOR5045-250G
2-Acetylpyridine 97+%
2-Acetylpyridine
Fórmula: C₇H₇NO
Ponto de ebulição: 188…190 °C
Ponto de Fusão: 44477 °C
Densidade: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006303
Número CAS: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6