Print…
α-Bromo-p-toluonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzyl bromide, p-(Bromomethyl)benzonitrile
OR5037-25G OR5037-100G OR5037-5G
APOSOR5037-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5037-25G APOSOR5037-100G APOSOR5037-5G
α-Bromo-p-toluonitrile 98%
α-Bromo-p-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆BrN
Peso Molecular: 196.05 g/mol
Ponto de Fusão: 113…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001829
Número CAS: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 3261
ADR: 8 II