Print…
4-Chloromethyl-o-xylene 70%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-3,4-dimethylbenzene, α-Chloro-1,3,4-trimethylbenzene, 3,4-Dimethylbenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-dimethylbenzene
OR5034-100G OR5034-10G OR5034-25G
APOSOR5034-100GEA 237 EUR
APOSOR5034-100G APOSOR5034-10G APOSOR5034-25G
4-Chloromethyl-o-xylene 70%
4-Chloromethyl-o-xylene
Fórmula: C₉H₁₁Cl
Peso Molecular: 154.64 g/mol
Ponto de ebulição: 117 °C/24mmHg
Densidade: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00000910
Número CAS: 102-46-5
EINECS: 203-032-5
UN: 3265
ADR: 8 II