Print…
α-Chloro-3-nitrotoluene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(Chloromethyl)-3-nitrobenzene, 3-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-m-nitrotoluene, alpha-Chloro-3-nitrotoluene, m-Nitrobenzyl chloride
OR5032-10G OR5032-25G
APOSOR5032-10GEA 21.9 EUR
APOSOR5032-10G APOSOR5032-25G
α-Chloro-3-nitrotoluene 96%
α-Chloro-3-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Número MDL : MFCD00007272
Número CAS: 619-23-8