Print…
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5030-25G OR5030-5G
APOSOR5030-25GEA 377 EUR
APOSOR5030-25G APOSOR5030-5G
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₃
Peso Molecular: 197,23
Ponto de ebulição: 120…122 °C/0.05mmHg
Densidade: 1.155 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017150
Número CAS: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
UN: 2735
ADR: 8 III