Print…
3,4-Dimethoxybenzylamine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Veratrylamine
OR5029-100G OR5029-25G OR5029-5G
APOSOR5029-100GEA 495 EUR
APOSOR5029-100G APOSOR5029-25G APOSOR5029-5G
3,4-Dimethoxybenzylamine 96%
3,4-Dimethoxybenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Peso Molecular: 167,21
Ponto de ebulição: 281…284 °C
Densidade: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008116
Número CAS: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
UN: 2735
ADR: 8 III