Print…
4-Metoxibenzilamina 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
OR5028-100G OR5028-25G OR5028-500G
APOSOR5028-100GEA 65.4 EUR
APOSOR5028-100G APOSOR5028-25G APOSOR5028-500G
4-Metoxibenzilamina 97%
4-Metoxibenzilamina
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 64…66 °C
Densidade: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008122
Número CAS: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
UN: 2735
ADR: 8,II